Ethyl 2-(2-Benzoxazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470448-5G
APOSOR470448-5GEA 804 EUR
APOSOR470448-5G
Ethyl 2-(2-Benzoxazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(2-Benzoxazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₂N₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22205841
CAS-Nummer: 670220-69-6