2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)-6-methylpyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Benzoxazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
OR470449-5G
APOSOR470449-5GEA
1010
EUR
APOSOR470449-5G
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)-6-methylpyrimidin-4-ol
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)-6-methylpyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₂H₁₀N₄O₂ Molecular Weight: 242,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01948713 CAS-Nummer: 86328-33-8 |