(R)-1-Boc-2-propylpiperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-tert-Butyl 2-propylpiperazine-1-carboxylate hydrochloride
OR470453-1G
APOSOR470453-1GEA 277 EUR
APOSOR470453-1G
(R)-1-Boc-2-propylpiperazine hydrochloride
(R)-1-Boc-2-propylpiperazine hydrochloride
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂·ClH
Molecular Weight: 264,792 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11101218
CAS-Nummer: 1217449-00-7