(S)-1-Boc-2-propylpiperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 2-propylpiperazine-1-carboxylate hydrochloride
OR470454-1G
APOSOR470454-1GEA
112
EUR
APOSOR470454-1G
(S)-1-Boc-2-propylpiperazine hydrochloride
(S)-1-Boc-2-propylpiperazine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂·ClH Molecular Weight: 264,792 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11101260 CAS-Nummer: 1217478-55-1 |