1-Allyl-7-methoxy-2-tetralone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470455-5G
APOSOR470455-5GEA
1010
EUR
APOSOR470455-5G
1-Allyl-7-methoxy-2-tetralone
1-Allyl-7-methoxy-2-tetralone
Formel:
C₁₄H₁₆O₂ Molecular Weight: 216,276 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21364428 CAS-Nummer: 29093-46-7 |