Ethyl 1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470457-5G
APOSOR470457-5GEA 489 EUR
APOSOR470457-5G
Ethyl 1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₉H₂₅NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21641322
CAS-Nummer: 1363166-44-2