Methyl 1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470458-5G
APOSOR470458-5GEA
489
EUR
APOSOR470458-5G
Methyl 1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylate
Methyl 1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₈H₂₃NO₄ Molecular Weight: 317,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21641323 CAS-Nummer: 1363166-19-1 |