1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470459-5G
APOSOR470459-5GEA
1010
EUR
APOSOR470459-5G
1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylic acid
1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₇H₂₁NO₄ Molecular Weight: 303,353 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21641324 CAS-Nummer: 1363166-12-4 |