2-Ethyl-4-methylbenzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470460-5G
APOSOR470460-5GEA
916
EUR
APOSOR470460-5G
2-Ethyl-4-methylbenzoxazole
2-Ethyl-4-methylbenzoxazole
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21641330 CAS-Nummer: 1363166-40-8 |