5-(tert-Butyl)benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470461-5G
APOSOR470461-5GEA
408
EUR
APOSOR470461-5G
5-(tert-Butyl)benzoxazole
5-(tert-Butyl)benzoxazole
Formel:
C₁₁H₁₃NO Molecular Weight: 175,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027424 CAS-Nummer: 908011-92-7 |