5-(tert-Butyl)-2-ethylbenzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470462-5G
APOSOR470462-5GEA
408
EUR
APOSOR470462-5G
5-(tert-Butyl)-2-ethylbenzoxazole
5-(tert-Butyl)-2-ethylbenzoxazole
Formel:
C₁₃H₁₇NO Molecular Weight: 203,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19375298 CAS-Nummer: 1267427-47-3 |