2-Ethylbenzoxazole-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470463-5G
APOSOR470463-5GEA
916
EUR
APOSOR470463-5G
2-Ethylbenzoxazole-6-carboxylic acid
2-Ethylbenzoxazole-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11890765 CAS-Nummer: 501918-66-7 |