2-Ethyl-5-methylbenzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470466-5G
APOSOR470466-5GEA
611
EUR
APOSOR470466-5G
2-Ethyl-5-methylbenzoxazole
2-Ethyl-5-methylbenzoxazole
Formel:
C₁₀H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19374490 CAS-Nummer: 20514-29-8 |