4-(2-Chlorophenyl)-1,2,3-thiadiazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470471-1G
APOSOR470471-1GEA
448
EUR
APOSOR470471-1G
4-(2-Chlorophenyl)-1,2,3-thiadiazole-5-carbonitrile
4-(2-Chlorophenyl)-1,2,3-thiadiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₉H₄ClN₃S Molecular Weight: 221.666 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21641340 CAS-Nummer: 265326-54-3 |