Methyl 2-Isopropylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470473-1G
APOSOR470473-1GEA 448 EUR
APOSOR470473-1G
Methyl 2-Isopropylbenzoate
Methyl 2-Isopropylbenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Siedepunkt: 249 °C (760 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20484275
CAS-Nummer: 6623-98-9