Methyl 2,5-Dichloro-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470475-5G
APOSOR470475-5GEA
1010
EUR
APOSOR470475-5G
Methyl 2,5-Dichloro-3-nitrobenzoate
Methyl 2,5-Dichloro-3-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₅Cl₂NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01529637 CAS-Nummer: 34408-25-8 |