4,5-Dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]diazepin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470479-1G
APOSOR470479-1GEA
601
EUR
APOSOR470479-1G
4,5-Dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]diazepin-2(3H)-one
4,5-Dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]diazepin-2(3H)-one
Formel:
C₈H₉N₃O Molecular Weight: 163,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14705116 CAS-Nummer: 757966-64-6 |