(1R,6S)-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470483-250MG
APOSOR470483-250MGEA
2020
EUR
APOSOR470483-250MG
(1R,6S)-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1R,6S)-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formel:
C₇H₁₄N₂ Molecular Weight: 126,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205854 CAS-Nummer: 1434126-84-7 |