cis-3-Methyl-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470490-250MG
APOSOR470490-250MGEA
1940
EUR
APOSOR470490-250MG
cis-3-Methyl-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
cis-3-Methyl-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formel:
C₇H₁₄N₂ Molecular Weight: 126,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205863 CAS-Nummer: 1932519-57-7 |