Ethyl 2-Bromopyrrole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470491-5G
APOSOR470491-5GEA
651
EUR
APOSOR470491-5G
Ethyl 2-Bromopyrrole-1-carboxylate
Ethyl 2-Bromopyrrole-1-carboxylate
Formel:
C₇H₈BrNO₂ Molecular Weight: 218.048 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205865 CAS-Nummer: 1375064-62-2 |