1-Acetyl-3-bromo-5-chloroindole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470493-5G
APOSOR470493-5GEA
713
EUR
APOSOR470493-5G
1-Acetyl-3-bromo-5-chloroindole
1-Acetyl-3-bromo-5-chloroindole
Formel:
C₁₀H₇BrClNO Molecular Weight: 272,526 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205870 CAS-Nummer: 1375064-56-4 |