Ethyl 3-Bromo-5-chloroindole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470494-5G
APOSOR470494-5GEA
713
EUR
APOSOR470494-5G
Ethyl 3-Bromo-5-chloroindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-5-chloroindole-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉BrClNO₂ Molecular Weight: 302,552 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205871 CAS-Nummer: 1375064-65-5 |