1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470498-5G
APOSOR470498-5GEA
510
EUR
APOSOR470498-5G
1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO Molecular Weight: 252,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205876 CAS-Nummer: 1375064-60-0 |