2',3',4'-Trimethoxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)ethan-1-on
OR4705-25G
APOSOR4705-25GEA 159 EUR
APOSOR4705-25G
2',3',4'-Trimethoxyacetophenon 97%
2',3',4'-Trimethoxyacetophenon
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molecular Weight: 210,23 g/mol
Siedepunkt: 295…297 °C
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008726
CAS-Nummer: 13909-73-4
EINECS: 237-678-4