Methyl 4-morpholino-2-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470502-5G
APOSOR470502-5GEA
561
EUR
APOSOR470502-5G
Methyl 4-morpholino-2-nitrobenzoate
Methyl 4-morpholino-2-nitrobenzoate
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₅ Molecular Weight: 266,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205882 CAS-Nummer: 404010-97-5 |