5-Propylpyrazole-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470503-5G
APOSOR470503-5GEA
561
EUR
APOSOR470503-5G
5-Propylpyrazole-3-carboxamide
5-Propylpyrazole-3-carboxamide
Formel:
C₇H₁₁N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619745 CAS-Nummer: 957129-48-5 |