4,4-Dimethylcyclohexanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470504-5G
APOSOR470504-5GEA
1410
EUR
APOSOR470504-5G
4,4-Dimethylcyclohexanamine hydrochloride
4,4-Dimethylcyclohexanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₇N·ClH Molecular Weight: 163,688 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08460047 CAS-Nummer: 25834-99-5 |