α-(2-Methylsulphonylphenyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470505-1G
APOSOR470505-1GEA
713
EUR
APOSOR470505-1G
α-(2-Methylsulphonylphenyl)benzylamine
α-(2-Methylsulphonylphenyl)benzylamine
Formel:
C₁₄H₁₅NO₂S Molecular Weight: 261,339 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22574975 CAS-Nummer: 1408058-18-3 |