α-(3-Biphenylyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470506-1G
APOSOR470506-1GEA
601
EUR
APOSOR470506-1G
α-(3-Biphenylyl)benzylamine
α-(3-Biphenylyl)benzylamine
Formel:
C₁₉H₁₇N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22574976 CAS-Nummer: 1138152-53-0 |