3-[(Diethylamino)methyl]phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470507-1G
APOSOR470507-1GEA
507
EUR
APOSOR470507-1G
3-[(Diethylamino)methyl]phenylboronic acid
3-[(Diethylamino)methyl]phenylboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₈BNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14687157 CAS-Nummer: 944483-39-0 |