α-Acetoxy-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470508-5G
APOSOR470508-5GEA
601
EUR
APOSOR470508-5G
α-Acetoxy-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
α-Acetoxy-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formel:
C₁₂H₁₃NO₄ Molecular Weight: 235,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20128188 CAS-Nummer: 13782-40-6 |