Methyl 5-(4-pyridinyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470510-5G
APOSOR470510-5GEA
916
EUR
APOSOR470510-5G
Methyl 5-(4-pyridinyl)pyrazole-3-carboxylate
Methyl 5-(4-pyridinyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉N₃O₂ Molecular Weight: 203,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12188850 CAS-Nummer: 144252-20-0 |