2-(Methylsulphonyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470513-5G
APOSOR470513-5GEA
713
EUR
APOSOR470513-5G
2-(Methylsulphonyl)acetamide
2-(Methylsulphonyl)acetamide
Formel:
C₃H₇NO₃S Molecular Weight: 137,158 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025524 CAS-Nummer: 66913-97-1 |