Ethyl 4-Benzyl-5-oxomorpholine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470514-5G
APOSOR470514-5GEA
499
EUR
APOSOR470514-5G
Ethyl 4-Benzyl-5-oxomorpholine-3-carboxylate
Ethyl 4-Benzyl-5-oxomorpholine-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₇NO₄ Molecular Weight: 263.289 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18252232 CAS-Nummer: 106910-82-1 |