α-(4-Benzyloxyphenyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470515-5G
APOSOR470515-5GEA
804
EUR
APOSOR470515-5G
α-(4-Benzyloxyphenyl)benzylamine
α-(4-Benzyloxyphenyl)benzylamine
Formel:
C₂₀H₁₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22375699 CAS-Nummer: 748769-35-9 |