1-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470518-5G
APOSOR470518-5GEA
1120
EUR
APOSOR470518-5G
1-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₂BrClO₃ Molecular Weight: 331,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423117 CAS-Nummer: 1385694-74-5 |