1-(4-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470519-1G
APOSOR470519-1GEA
713
EUR
APOSOR470519-1G
1-(4-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(4-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22574977 CAS-Nummer: 1408074-40-7 |