1-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470520-1G
APOSOR470520-1GEA
713
EUR
APOSOR470520-1G
1-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₂Cl₂O₃ Molecular Weight: 287,139 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22574978 CAS-Nummer: 1408058-11-6 |