1-(4-tert-Butylphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470521-5G
APOSOR470521-5GEA
1010
EUR
APOSOR470521-5G
1-(4-tert-Butylphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(4-tert-Butylphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₇H₂₂O₃ Molecular Weight: 274,355 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423119 CAS-Nummer: 1385694-58-5 |