Methyl 1-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470522-5G
APOSOR470522-5GEA
1120
EUR
APOSOR470522-5G
Methyl 1-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₄BrClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423120 CAS-Nummer: 1385694-72-3 |