Methyl 1-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470523-5G
APOSOR470523-5GEA
1010
EUR
APOSOR470523-5G
Methyl 1-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₄Cl₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22574979 CAS-Nummer: 1408058-16-1 |