1-(3-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470525-5G
APOSOR470525-5GEA
1010
EUR
APOSOR470525-5G
1-(3-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₆O₄ Molecular Weight: 248,274 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20257290 CAS-Nummer: 51414-27-8 |