Methyl 1-(2-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470528-5G
APOSOR470528-5GEA
1010
EUR
APOSOR470528-5G
Methyl 1-(2-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₈O₄ Molecular Weight: 262,301 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423129 CAS-Nummer: 1385694-68-7 |