Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470529-5G
APOSOR470529-5GEA 1010 EUR
APOSOR470529-5G
Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₈O₄
Molecular Weight: 262,301 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22423130
CAS-Nummer: 1384264-82-7