Methyl 1-(2-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470531-5G
APOSOR470531-5GEA
1010
EUR
APOSOR470531-5G
Methyl 1-(2-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₅NO₅ Molecular Weight: 277,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423137 CAS-Nummer: 1385694-64-3 |