4-Oxo-1-(o-tolyl)cyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470534-5G
APOSOR470534-5GEA
1010
EUR
APOSOR470534-5G
4-Oxo-1-(o-tolyl)cyclohexanecarboxylic acid
4-Oxo-1-(o-tolyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₆O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423141 CAS-Nummer: 1385694-73-4 |