Methyl 4-Oxo-1-(o-tolyl)cyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470535-5G
APOSOR470535-5GEA
1010
EUR
APOSOR470535-5G
Methyl 4-Oxo-1-(o-tolyl)cyclohexanecarboxylate
Methyl 4-Oxo-1-(o-tolyl)cyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₈O₃ Molecular Weight: 246,302 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423142 CAS-Nummer: 1385694-69-8 |