Methyl 1-(2-Methyl-3-nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470537-5G
APOSOR470537-5GEA
1120
EUR
APOSOR470537-5G
Methyl 1-(2-Methyl-3-nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2-Methyl-3-nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₇NO₅ Molecular Weight: 291.299 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423144 CAS-Nummer: 1385694-51-8 |