1-(3-Bromophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470538-5G
APOSOR470538-5GEA
1010
EUR
APOSOR470538-5G
1-(3-Bromophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(3-Bromophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃BrO₃ Molecular Weight: 297,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423145 CAS-Nummer: 1385694-53-0 |