Methyl 1-(3,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470539-5G
APOSOR470539-5GEA
1010
EUR
APOSOR470539-5G
Methyl 1-(3,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(3,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₄Cl₂O₃ Molecular Weight: 301,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423147 CAS-Nummer: 1384264-84-9 |